2-Bromo-5-nitrothiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14701.06 A14701.14
A14701.06EA 81.1 EUR InStock
A14701.06 A14701.14
2-Bromo-5-nitrothiazole ≥98%
2-Bromo-5-nitrothiazole
Purity: 98% CAS No.: 3034-48-8 Molecular Formula: C3HBrN2O2S Formula Weight: 209.03 Melting Point: 85-90° Beilstein Reference: 4856
Formule: C₃HBrN₂O₂S
MW: 209,02 g/mol
Point de fusion: 85…90 °C
Densité: 2.295 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005317
Numéro CAS: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité