3-Phénoxyaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Amino-3-phenoxybenzol
A17495.06 A17495.14 A17495.22
A17495.06EA 49.8 EUR InStock
A17495.06 A17495.14 A17495.22
3-Phénoxyaniline ≥98%
3-Phénoxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 3586-12-7 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.1583 Melting Point: 35-37° Boiling Point: 329-330° MDL No.: MFCD00041891
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Point d'ébullition: 329…330 °C
Point de fusion: 35…37 °C
Densité: 1.1583
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041891
Numéro CAS: 3586-12-7
EINECS: 222-715-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité