9-Decène-1-ol ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Decen-10-ol
A19490.14 A19490.22
A19490.14EA 79.9 EUR InStock
A19490.14 A19490.22
9-Decène-1-ol ≥90%
9-Decène-1-ol
Purity: 90+% CAS No.: 13019-22-2 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4480 Odour: Pleasant Melting Point: -13° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1750928 MDL No.: MFCD00002992
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0.847
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002992
Numéro CAS: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité