Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Butyltriphenylphosphonium chloride
H25796.14 H25796.22
H25796.14EA 66.3 EUR InStock
H25796.14 H25796.22
Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium
Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium
CAS No.: 13371-17-0 Molecular Formula: C22H24ClP Formula Weight: 354.86 Melting Point: 225-228° UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00040546
Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl
MW: 354,86 g/mol
Point de fusion: 225…228 °C
Point d'éclair: >270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040546
Numéro CAS: 13371-17-0
EINECS: 236-443-3
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité