3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Iodopicolinonitrile, 2-Cyano-3-iodopyridine
H26963.MD H26963.03
H26963.MDEA 92.9 EUR InStock
H26963.MD H26963.03
3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
3-Iodopyridine-2-carbonitrile
Purity: 95% CAS No.: 827616-52-4 Molecular Formula: C6H3IN2 Formula Weight: 230.01 Melting Point: 98-100° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD09037451
Formule: C₆H₃IN₂
MW: 230,01 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037451
Numéro CAS: 827616-52-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité