Acide (3-méthoxyphénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Methoxyphenoxy)acetic acid
L01100.06 L01100.14
L01100.06EA 59.5 EUR InStock
L01100.06 L01100.14
Acide (3-méthoxyphénoxy)acétique ≥98%
Acide (3-méthoxyphénoxy)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 2088-24-6 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 116-119° Beilstein Reference: 1876898
Formule: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014357
Numéro CAS: 2088-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité