Methacrylamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15013.22 L15013.36
L15013.22EA 26.1 EUR InStock
L15013.22 L15013.36
Methacrylamide ≥98%
Methacrylamide
Purity: 98% CAS No.: 79-39-0 Molecular Formula: C4H7NO Formula Weight: 85.11 Melting Point: 107-112° Boiling Point: 215° MDL No.: MFCD00008018
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 107…112 °C
Densité: 1.115
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008018
Numéro CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité