3,5-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19447.03 L19447.MD
L19447.03EA 170 EUR InStock
L19447.03 L19447.MD
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 20857-47-0 Molecular Formula: C7H3F6N Formula Weight: 215.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1684576 MDL No.: MFCD00128904
Formule: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: 35…38 °C
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128904
Numéro CAS: 20857-47-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité