1-Bromo-3-phénoxypropane
Synonyms: 3-Bromopropyl phenyl ether, (3-Bromopropoxy)benzene, 3-Phenoxypropyl bromide
001213-100G 001213-25G
FLUO001213-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001213-100G FLUO001213-25G
1-Bromo-3-phénoxypropane
1-Bromo-3-phénoxypropane
Formule: (C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Densité: 1,365 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00000256
Numéro CAS: 588-63-6
EINECS: 209-623-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité