2',4'-Difluoropropiophénone
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
001929-5G 001929-25G
FLUO001929-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001929-5G FLUO001929-25G
2',4'-Difluoropropiophénone
2',4'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Point d'ébullition: 52 °C (1013 hPa)
Densité: 1,193 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00015507
Numéro CAS: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité