α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Synonyms: 2-Cyanobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
001973-25G 001973-100G 001973-250G
FLUO001973-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001973-25G FLUO001973-100G FLUO001973-250G
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
α,α,α-Trifluoro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.2886 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001791
Numéro CAS: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité