Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide

Synonyms: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide

003156-5G 003156-25G 003156-100G
FLUO003156-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003156-5G FLUO003156-25G FLUO003156-100G
4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide
4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide


Formule: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…158 °C
Numéro MDL: MFCD00042520
Numéro CAS: 59280-70-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité