3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine
004035-500MG 004035-1G
FLUO004035-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO004035-500MG FLUO004035-1G
3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine
3-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Numéro MDL: MFCD00173960
Numéro CAS: 175204-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité