4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluorure
004178-1G 004178-5G 004178-25G
FLUO004178-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004178-1G FLUO004178-5G FLUO004178-25G
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluorure
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluorure
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃
MW: 293,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221020
Numéro CAS: 118754-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité