3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
004437-5G 004437-10G 004437-1G
FLUO004437-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004437-5G FLUO004437-10G FLUO004437-1G
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042207
Numéro CAS: 78068-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité