2,3-Difluoro-4-méthylbenzyle bromure
005758-1G 005758-5G
FLUO005758-1GEA 44.44 EUR InStock
FLUO005758-1G FLUO005758-5G
2,3-Difluoro-4-méthylbenzyle bromure
2,3-Difluoro-4-méthylbenzyle bromure
Formule: C₈H₇BrF₂
MW: 221,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631647
Numéro CAS: 261763-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité