3-(Trifluorométhyl)-p-anisidine
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline, 3-(Trifluoromethyl)-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-(trifluoromethyl)anisole
005826-5G 005826-10G 005826-1G
FLUO005826-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005826-5G FLUO005826-10G FLUO005826-1G
3-(Trifluorométhyl)-p-anisidine
3-(Trifluorométhyl)-p-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 59…60 °C
Numéro MDL: MFCD00043460
Numéro CAS: 393-15-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité