2,4-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
006011-1G 006011-5G
FLUO006011-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006011-1G FLUO006011-5G
2,4-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
2,4-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₉H₃F₆N
MW: 239,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061225
Numéro CAS: 177952-38-4
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité