Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-fluorophénoxy)acétique

Synonyms: 4-Fluorophenoxyacetic Acid

006318-5G 006318-25G
FLUO006318-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006318-5G FLUO006318-25G
Acide (4-fluorophénoxy)acétique
Acide (4-fluorophénoxy)acétique


Formule: (C₆H₄F)OCH₂COOH
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 106 °C
Densité: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004304
Numéro CAS: 405-79-8
EINECS: 206-974-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité