1-(3-Fluorophényl)-2-thiourée
Danger
Synonyms: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea
006348-5G 006348-25G
FLUO006348-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006348-5G FLUO006348-25G
1-(3-Fluorophényl)-2-thiourée
1-(3-Fluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00041167
Numéro CAS: 458-05-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité