2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
006383-1G 006383-5G 006383-10G
FLUO006383-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006383-1G FLUO006383-5G FLUO006383-10G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061273
Numéro CAS: 60611-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité