1,2,2,2-Tétrafluoro-1-iodoéthane
007354-1G 007354-10G 007354-25G
FLUO007354-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007354-1G FLUO007354-10G FLUO007354-25G
1,2,2,2-Tétrafluoro-1-iodoéthane
1,2,2,2-Tétrafluoro-1-iodoéthane
Formule: C₂HF₄I
MW: 227,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155949
Numéro CAS: 3831-49-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité