Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque
008089-5G 008089-25G
FLUO008089-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008089-5G FLUO008089-25G
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque
Acide 5-fluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055635
Numéro CAS: 320-98-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité