2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-nitropyridin-2-amine, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridylamine
010399-1G 010399-5G 010399-25G
FLUO010399-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010399-1G FLUO010399-5G FLUO010399-25G
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,01 g/mol
Point de fusion: 215…216 °C
Numéro MDL: MFCD00047441
Numéro CAS: 6945-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité