2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
011355-100G 011355-25G
FLUO011355-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011355-100G FLUO011355-25G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Point de fusion: 216…220 °C
Numéro MDL: MFCD00006090
Numéro CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité