6-Bromo-o-toluidine
013450-1G 013450-5G
FLUO013450-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013450-1G FLUO013450-5G
6-Bromo-o-toluidine
6-Bromo-o-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039885
Numéro CAS: 53848-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité