Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque
Synonyms: 3-Iodo-p-anisic acid
015259-1G 015259-25G 015259-5G
FLUO015259-1GEA 0 EUR InStock
FLUO015259-1G FLUO015259-25G FLUO015259-5G
Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque
Acide 3-iodo-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017347
Numéro CAS: 68507-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité