2-Bromo-5-nitrothiazole
017215-5G 017215-10G
FLUO017215-5GEA 0 EUR InStock
FLUO017215-5G FLUO017215-10G
2-Bromo-5-nitrothiazole
2-Bromo-5-nitrothiazole
Formule: C₃HBrN₂O₂S
MW: 209,02 g/mol
Point de fusion: 93 °C
Densité: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005317
Numéro CAS: 3034-48-8
EINECS: 221-226-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité