Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique
CFF179.10 CFF179.25 017252-25G 017252-1G 017252-5G
CHMPCFF179.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF179.10 CHMPCFF179.25 FLUO017252-25G FLUO017252-1G FLUO017252-5G
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique
Acide 5-méthylisoxazole-3-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318162
Numéro CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité