1,3-Diméthyluracile
Synonyms: 1,3-Dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
018492-5G 018492-25G
FLUO018492-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018492-5G FLUO018492-25G
1,3-Diméthyluracile
1,3-Diméthyluracile
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038065
Numéro CAS: 874-14-6
EINECS: 212-856-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité