Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Difluoro-2-iodobenzène

Synonyms: 2,6-Difluoroiodobenzene

032511-5G 032511-25G
FLUO032511-5GEA 0 EUR InStock
FLUO032511-5G FLUO032511-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenzène
1,3-Difluoro-2-iodobenzène


Formule: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039247
Numéro CAS: 13697-89-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité