Tridécanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
T0960-25ML T0960-100ML T0960-5ML
TCIAT0960-25MLEA 143 EUR InStock
TCIAT0960-25ML TCIAT0960-100ML TCIAT0960-5ML
Tridécanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Tridécanoate de méthyle
Formule: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point de fusion: 7°C
Densité: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00008977
Numéro CAS: 1731-88-0
EINECS: 217-054-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b61cb2868938f1a5aab5c8c6337708448ebf86e&vid=b8411cb41d4aac7a17cf2ba91307bf95c4436f18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité