2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
A10772.0D A10772.0F A10772.AP
A10772.0DEA 250 EUR InStock
A10772.0D A10772.0F A10772.AP
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol ≥99%
2,2'-(Éthylenedioxy)diéthanol
Purity: 99% CAS No.: 112-27-6 Molecular Formula: C6H14O4 Formula Weight: 150.17 Flash Point: 165°(329°F) Physical Form: Liquid Density: 1.125 Refractive Index: 1.4555 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Nearly Odourless Melting Point: -7° Boiling Point: 284-288° Beilstein Reference: 969357 Merck Reference: 14,9670 MDL No.: MFCD00002880
Formule: C₆H₁₄O₄
MW: 150,17 g/mol
Point d'ébullition: 284…288 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.125
Point d'éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002880
Numéro CAS: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,9670
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité