Alcool 2,4-bis(trifluorométhyl)benzylique
006020-1G 006020-5G 006020-10G
FLUO006020-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006020-1G FLUO006020-5G FLUO006020-10G
Alcool 2,4-bis(trifluorométhyl)benzylique
Alcool 2,4-bis(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₉H₆F₆O
MW: 244,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042491
Numéro CAS: 143158-15-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité