4-Bromo-3,5-xylénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 67 EUR InStock
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Bromo-3,5-xylénol 99%
4-Bromo-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002315
Numéro CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité