Acide 2-méthoxynicotinique
Synonyms: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
009800-5G 009800-25G
FLUO009800-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009800-5G FLUO009800-25G
Acide 2-méthoxynicotinique
Acide 2-méthoxynicotinique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085110
Numéro CAS: 16498-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité