2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
CFF403.10 CFF403.25 CFF403.50 017426-10G 017426-25G 017426-50G 017426-5G
CHMPCFF403.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF403.10 CHMPCFF403.25 CHMPCFF403.50 FLUO017426-10G FLUO017426-25G FLUO017426-50G FLUO017426-5G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Formule: C₇H₄Br₂N₂
MW: 275,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00179571
Numéro CAS: 68385-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité