2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
013037-5G 013037-25G
FLUO013037-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013037-5G FLUO013037-25G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094225
Numéro CAS: 351003-36-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité