Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique

Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-boronic acid, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid, 2-Fluoro-5-pyridylboronic acid, 2-Fluoro-5-pyridinylboronic acid, 6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid

033100-1G 033100-5G
FLUO033100-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033100-1G FLUO033100-5G
Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique
Acide 2-fluoro-5-pyridinemétaborique


Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411559
Numéro CAS: 351019-18-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité