Vinpocetine ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (41S,13aS)-Ethyl 13a-ethyl-2,3,41,5,6,13a-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate
BMLPD1850020 BMLPD1850100
ENZOBMLPD1850020EA 66 EUR InStock
ENZOBMLPD1850020 ENZOBMLPD1850100
Vinpocetine ≥98%
Vinpocetine
PDE inhibitor
Selective inhibitor of Ca2+/calmodulin-dependent phosphodiesterase (PDE I, IC50=20 µM).
Formule: C₂₂H₂₆N₂O₂
MW: 350,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00211233
Numéro CAS: 42971-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0454b3f17ca24c6a2d61d8d4245fb4d8127e4cc&vid=1151f8daf57c76ed84137d1e30eb2ef892c7d20a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité