Amifostine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
BMLGR3410010 BMLGR3410050
ENZOBMLGR3410010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLGR3410010 ENZOBMLGR3410050
Amifostine ≥98% (par HPLC)
Amifostine
HIF-1α activator.
Amifostine is a broad-spectrum radio- and chemoprotector. It restores transcriptional activity of specific p53 mutants, prevents chemotherapy-induced apoptosis and upregulates HIF-1 & alpha.
Soluble in water.
Formule: C₅H₁₅N₂O₃PS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 20537-88-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80e51c10a566d35bb8baec7ac4f11f7430343c5f&vid=771b42d3319d6227800ab485783c8cf15a3224e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by IR
Appearance White to off-white crystalline powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité