BML-111 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 5(S),6(R),7-Trihydroxyheptanoic acid methyl ester
BMLRA1080001 BMLRA1080005
ENZOBMLRA1080001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLRA1080001 ENZOBMLRA1080005
BML-111 ≥99%
BML-111
Potent lipoxin A₄ agonist, equiactive as LXA₄ in inhibition of LTB₄ induced PMNL chemotaxis (IC₅₀ = 5 nM).
Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (25mg/ml).
Formule: C₈H₁₆O₅
MW: 192,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 78606-80-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf393bb37bc9c70f59f566a52cbba70c9f4e2013&vid=e0efeabb1753743a1c373b7c90ca74d6d3381c95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité