Bisindolylmaleimide II ≥97% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270050M001 ALX270050M005
ENZOALX270050M001EA 83.6 EUR InStock
ENZOALX270050M001 ENZOALX270050M005
Bisindolylmaleimide II ≥97% (par 1H-RMN)
Bisindolylmaleimide II
PKC inhibitor
Formule: C₂₇H₂₆N₄O₂
MW: 438,5 g/mol
Numéro CAS: 137592-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité