Rotenone ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350360G001 ALX350360G005
ENZOALX350360G001EA 94.6 EUR InStock
ENZOALX350360G001 ENZOALX350360G005
Rotenone ≥98% (par HPLC)
Rotenone
Insecticide. Inhibitor of mitochondrial electron transport. Specifically inhibits NAD-linked substrate oxidation at the oxygen side of NADH dehydrogenase (EC50=10pmol/mg). Inhibits mammalian cell proliferation by inhibiting microtubule assembly through tubulin binding. Can inhibit mitochondrial swelling and cytochrome c release induced by N-methyl-4-phenylpyridinium.
Synthetic. Originally isolated from Lonchocarpus sp. or Derris sp.
Formule: C₂₃H₂₂O₆
MW: 394,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD09025614
Numéro CAS: 83-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité