Daptomycin ≥93% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLA2010020 BMLA2010100
ENZOBMLA2010020EA 114 EUR InStock
ENZOBMLA2010020 ENZOBMLA2010100
Daptomycin ≥93% (par HPLC)
Daptomycin
Lipopeptide antibiotic
Novel lipopeptide antibiotic active against Gram positive bacteria.
Formule: C₇₂H₁₀₁N₁₇O₂₆
MW: 1620,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD08282794
Numéro CAS: 103060-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité