Thiophène-2-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
A11930.14 A11930.22 A11930.36
A11930.14EA 111 EUR InStock
A11930.14 A11930.22 A11930.36
Thiophène-2-carbonitrile ≥98%
Thiophène-2-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1003-31-2 Molecular Formula: C5H3NS Formula Weight: 109.15 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.5645 Odour: Unpleasant Boiling Point: 191-193° Beilstein Reference: 107035 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00005416
Formule: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Point d'ébullition: 191…193 °C
Densité: 1.171
Point d'éclair: 81 °C (178 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005416
Numéro CAS: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité