Hexafluoroaluminate de triammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium hexafluoroaluminate
B20582.09 B20582.18
B20582.09EA 29.1 EUR InStock
B20582.09 B20582.18
Hexafluoroaluminate de triammonium 98%
tri-Ammonium hexafluoroaluminate
Purity: 98% CAS No.: 7784-19-2 Molecular Formula: (NH4)3AlF6 Formula Weight: 195.09 Odour: Odourless Merck Reference: 14,524 MDL No.: MFCD00042144
Formule: H₁₂AlF₆N₃
MW: 195,09 g/mol
Densité: 1.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042144
Numéro CAS: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,524
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité