2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
153310050 153310250 153311000
ACRO153310050EA 88.8 EUR InStock
ACRO153310050 ACRO153310250 ACRO153311000
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté 99%
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
MW: 262,74 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012645
Numéro CAS: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Cu determination) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité