Anti-YKL-40/CHI3L1 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC483]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318707-100 A318707-500
ANTIA318707-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318707-100 ANTIA318707-500
Anti-YKL-40/CHI3L1 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC483]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC483] antibody to YKL-40/CHI3L1 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: YKL-40/CHI3L1
Clonality: Recombinant
Clone: DMC483
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité