Anti-GPCR C5L2 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC482]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318708-100 A318708-500
ANTIA318708-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318708-100 ANTIA318708-500
Anti-GPCR C5L2 Recombinant Recombinant Antibody [clone: DMC482]
Anticorps
Recombinant chimeric monoclonal [DMC482] antibody to GPCR C5L2 for flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: GPCR C5L2
Clonality: Recombinant
Clone: DMC482
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Recombinant
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité